Learn More
N-Boc-S-bencil-L-cisteína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470579 5 g 5 g
15480579 25 g 25 g
15490579 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63736.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5068-28-0 | C15H21NO4S | 311.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5068-28-0
Fórmula molecular C15H21NO4S
Peso molecular (g/mol) 311.40
Número MDL MFCD00065567
Clave InChI IFVORPLRHYROAA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-s-benzyl-l-cysteine, boc-cys bzl-oh, r-3-benzylthio-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-s-benzyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-benzyl-l-cysteine, s-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-cysteine, 2r-3-benzylsulfanyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-s-benzyl-d-cys, boc-s-benzyl-l-cys, alanine, 3-benzylthio-n-carboxy-, n-tert-butyl ester, l
PubChem CID 2724757
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-S-benzyl-L-cysteine
Punto de fusión 86°C to 88°C
Beilstein 2000417
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-bencilsulfanil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido