Learn More
Ácido N-Boc-(R)-(-)-tiazolidina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378836 1 g 1 g
11388836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19488.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51077-16-8 | C9H15NO4S | 233.282 g/mol
N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido N-Boc-(R)-(-)-tiazolidin-4-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en 4 °C en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51077-16-8
Fórmula molecular C9H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 233.282
Número MDL MFCD00077002
Clave InChI FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-thz-oh, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, n-boc-r-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3,4-thiazolidinedicarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 4r, boc-thioproline, n-boc-thioproline, --boc-l-thioproline
PubChem CID 688405
Nombre IUPAC ácido (4R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CSCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-(R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽133°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 6686084
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −113° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.28
Porcentaje de pureza 98%