Learn More
N-Boc-(R)-2-(3-tiazolidinilcarbonil)pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-(R)-2-(3-Thiazolidinylcarbonyl)pyrrolidine |
| CAS | 155251-72-2 |
| Fórmula molecular | C13H22N2O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Teneligliptin Impurity, (R)-2-(3-Thiazolidinylcarbonyl)-1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester: (R)-tert-Butyl 2-(Thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N2O3S/c1-13(2,3)18-12(17)15-6-4-5-10(15)11(16)14-7-8-19-9-14/h10H,4-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | O=C([C@@H]1CCCN1C(OC(C)(C)C)=O)N2CCSC2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(1,3-tiazolidina-3-carbonil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1351 |