Learn More
N-Boc-pirrolidina, TRC
Código de producto. 30343472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343472 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30343472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB66585010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-pyrrolidine
CAS 86953-79-9
Fórmula molecular C9H17NO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, N-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine, NT 0186, tert-Butyl 1-Pyrrolidinecarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Nombre IUPAC pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 171.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1259