Learn More
N-BOC-pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10613025 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10613025 25 g Frasco de vidrio 25 g
10264864 1 g Frasco de vidrio 1 g
10366254 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613025 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425820250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86953-79-9
Fórmula molecular C9H17NO2
Peso molecular (g/mol) 171.24
Número MDL MFCD00216581
Clave InChI LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
PubChem CID 643455
Nombre IUPAC pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-Pyrrolidine
Densidad 0.9770g/mL
Punto de ebullición 80°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.977
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-Pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.