Learn More
Ácido N-Boc-pirrolidin-2-ilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-pyrrolidin-2-ylboronic Acid |
| CAS | 149682-75-7 |
| Fórmula molecular | C9H18BNO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]boronic Acid, NT 0187, 2-Borono-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h7,13-14H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidin-2-il]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1329 |