Learn More
N-BOC-Pirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996661 25 g 25 g
11906671 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438510250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5176-27-2 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5176-27-2
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.21
Clave InChI IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-pyrrole, n-t-boc-pyrrole, tert-butyl 1-pyrrolecarboxylate, t-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrole, 1-boc pyrrole, 1-boc-pyrrole, acmc-209kvp
PubChem CID 643494
Nombre IUPAC terc-butilo pirrol-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-Pyrrole
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 97.0°C (2.3 Torr)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-Pyrrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.