Learn More
N-Boc-propargilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-propargylamine |
| CAS | 92136-39-5 |
| Fórmula molecular | C8H13NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-2-Propyn-1-yl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-Propynyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Propyn-1-ylcarbamate, 2-Propynylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)prop-1-yne, 3-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]-1-propyne, N-(Prop-2-ynyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine, N-Boc-propargylamine, N-tert-Butoxycarbonyl-2-propyn-1-amine, tert-Butyl (2-Propyn-1-yl)carbamate, tert-Butyl 2-Propynylcarbamate, tert-Butyl N-Propargylcarbamate, tert-Butyl Propargylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2/c1-5-6-9-7(10)11-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCC#C |
| Nombre IUPAC | tert-butilo N-prop-2-inilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 155.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0946 |