Learn More
N-Boc-propargilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430188 25 g 25 g
15410188 1 g 1 g
15420188 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53406.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92136-39-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol
N-Boc-propargylamine is used to prepare triazolobenzylidene-thiazolopyrimidines. which act as CDC25 phosphatase inhibitors. Further, it is used for the synthesis of beta-glucan polysaccharide analogs. In addition to this, it is involved in the Pauson-Khand (PK) reaction of norbornadiene and N-Boc-propargylamine to prepare 4,5-disubstituted cyclopentenones .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-propargilamina se utiliza para preparar triazolobenciliden-tiazolopirimidinas, que actúan como inhibidores de la fosfatasa CDC25. Además, se utiliza para la síntesis de los análogos del polisacárido beta-glucano. También participa en la reacción Pauson-Khand (PK) del norbornadieno y la N-Boc-propargilamina para preparar ciclopentenonas sustituidas por 4,5.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92136-39-5
Fórmula molecular C8H13NO2
Peso molecular (g/mol) 155.197
Número MDL MFCD07367245
Clave InChI DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-propargylamine, n-tert-butoxycarbonyl propargylamine, n-boc-prop-2-ynylamine, tert-butyl prop-2-yn-1-ylcarbamate, n-boc-propargyl amine, tert-butyl n-prop-2-yn-1-yl carbamate, tert-butyl prop-2-ynylcarbamate, n-boc-2-propyn-1-amine, n-boc propargyl amine, prop-2-ynyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11073648
Nombre IUPAC tert-butilo N-prop-2-inilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-propargylamine
Punto de fusión 40°C to 44°C
Fórmula lineal HC≡CCH2NHCO2C(CH3)3
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%