Learn More
N-Boc-propargilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15410188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15410188 1 g 1 g
15420188 5 g 5 g
15430188 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15410188 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53406.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 92136-39-5 | C8H13NO2 | 155.197 g/mol
N-Boc-propargylamine is used to prepare triazolobenzylidene-thiazolopyrimidines. which act as CDC25 phosphatase inhibitors. Further, it is used for the synthesis of beta-glucan polysaccharide analogs. In addition to this, it is involved in the Pauson-Khand (PK) reaction of norbornadiene and N-Boc-propargylamine to prepare 4,5-disubstituted cyclopentenones .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-propargilamina se utiliza para preparar triazolobenciliden-tiazolopirimidinas, que actúan como inhibidores de la fosfatasa CDC25. Además, se utiliza para la síntesis de los análogos del polisacárido beta-glucano. También participa en la reacción Pauson-Khand (PK) del norbornadieno y la N-Boc-propargilamina para preparar ciclopentenonas sustituidas por 4,5.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92136-39-5
Fórmula molecular C8H13NO2
Peso molecular (g/mol) 155.197
Número MDL MFCD07367245
Clave InChI DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-propargylamine, n-tert-butoxycarbonyl propargylamine, n-boc-prop-2-ynylamine, tert-butyl prop-2-yn-1-ylcarbamate, n-boc-propargyl amine, tert-butyl n-prop-2-yn-1-yl carbamate, tert-butyl prop-2-ynylcarbamate, n-boc-2-propyn-1-amine, n-boc propargyl amine, prop-2-ynyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11073648
Nombre IUPAC tert-butilo N-prop-2-inilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Boc-propargylamine
Punto de fusión 40°C to 44°C
Fórmula lineal HC≡CCH2NHCO2C(CH3)3
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Boc-propargylamine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-BOC-Propargylamine