Learn More
Éster de pinacol del ácido N-BOC-piperidin-4-ilmetilenborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-BOC-Piperidin-4-ylmethyleneboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1425970-61-1 |
| Fórmula molecular | C17H30BNO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | tert-Butyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methylidene]piperidine-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H30BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-10-8-13(9-11-19)12-18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h12H,8-11H2,1-7H3 |
| SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)metilideno]piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 323.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.2268 |