Learn More
N-Boc-piperazina, TRC
Código de producto. 30331646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331646 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6620005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-piperazine
CAS 57260-71-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H18 N2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1,1-Dimethylethyl 1-piperazinecarboxylate, 1,1-Dimethylethyl piperazin-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, 1-Piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]piperazine, 4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, Mono-tert-butoxycarbonylpiperazine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, N-BOC-Piperazine, N-tert-Butoxycarbonylpiperazine, N-tert-Butyloxycarbonylpiperazine, tert-Butoxy piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl piperazin-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
Nombre IUPAC terc-butilo piperazina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 186.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1368
Porcentaje de pureza >95