Learn More
N-Boc-p-fenilendiamina, TRC
Código de producto. 30329810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329810 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30329810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6617251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-p-phenylenediamine
CAS 71026-66-9
Fórmula molecular C11 H16 N2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (4-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (4-Aminophenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (4-Aminophenyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, 4-Amino-N-tert-butoxycarbonylaniline, 4-t-Butoxycarbonylaminoaniline, 4-tert-Butoxycarbonylaminophenylamine, N-(4-Aminophenyl)carbamic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, N-(t-Butoxycarbonyl)-4-aminoaniline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-PhenylenediamineN-(tert-Butoxycarbonyl)-p-phenylenediamine, O-(1,1-Dimethylethyl) N-(4-Aminophenyl)carbamate, tert-Butyl (4-Aminophenyl)carbamate, tert-Butyl N-(4-Anilino)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC terc-butilo N-(4-aminofenil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 208.257
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.121