Learn More
N-BOC-p-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10567434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10567434 1 g Frasco de vidrio 1 g
10644165 5 g Frasco de vidrio 5 g
10423194 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10567434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398330010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71026-66-9 | C11H16N2O2 | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71026-66-9
Fórmula molecular C11H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00043022
Clave InChI WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 688611
Nombre IUPAC terc-butilo N-(4-aminofenil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-p-phenylenediamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-butyl 4-aminophenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino aniline, tert-butyl 4-aminophenylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl carbamate, n-boc-p-phenylenediamine, n-boc-1,4-phenylene diamine, n-boc-1,4-phenylenediamine, 4-amino-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminophenylcarbamate, 4-t-butyloxycarbonylamino aniline
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.