Learn More
N-Boc-p-nitro-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-p-nitro-L-phenylalanine |
| CAS | 33305-77-0 |
| Fórmula molecular | C14H18N2O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine, L-N-Carboxy-3-(p-nitrophenyl)alanine N-tert-Butyl Ester, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propanoic Acid, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, 2-(S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-L-phenylalanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-p-nitro-L-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-p-nitro-L-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-3-(4-nitrofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 310.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.12 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?