Learn More
N-Boc-p-nitro-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-p-nitro-L-phenylalanine |
| CAS | 33305-77-0 |
| Fórmula molecular | C14H18N2O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine, L-N-Carboxy-3-(p-nitrophenyl)alanine N-tert-Butyl Ester, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propanoic Acid, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic Acid, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, 2-(S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-L-phenylalanine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-p-nitro-L-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-p-nitro-L-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-3-(4-nitrofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 310.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.12 |