Learn More
N-Boc-O-terc-butil-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489268 5 g 5 g
15499268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62801.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 47375-34-8 | C18H27NO5 | 337.42 g/mol
N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-O-terc-butil-L-tirosina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMF. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47375-34-8
Fórmula molecular C18H27NO5
Peso molecular (g/mol) 337.42
Número MDL MFCD00065598
Clave InChI ZEQLLMOXFVKKCN-YQTOOIBONA-N
Sinónimo boc-tyr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-tyrosine, boc-tyr tbul-oh, s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, boc-tyr but-oh, pubchem12288
PubChem CID 7017901
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[4-(tert-butoxy)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OC(C)(C)C)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Punto de fusión 113°C to 118°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4327336
Información de solubilidad Soluble in DMF. Insoluble in water.
Rotación óptica −15° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.41
Porcentaje de pureza 98%