Learn More
Sal de N-Boc-O-tert-butilo-L-serina diciclohexilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484836 25 g 25 g
15474836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59163.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18942-50-2 | C24H46N2O5 | 442.641 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18942-50-2
Fórmula molecular C24H46N2O5
Peso molecular (g/mol) 442.641
Número MDL MFCD00065590
Clave InChI AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Sinónimo boc-ser tbu-oh dcha, boc-ser tbu-oh.dcha, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylamine salt, pubchem12161, boc-o-t-butyl-l-serine dcha salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dcha salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexyl amine salt, boc-o-tert-butyl-l-serine dicyclohexylammonium salt, boc-ser tbu-oh dicyclohexylammonium salt n
PubChem CID 12786117
Nombre IUPAC Ácido N-ciclohexilciclohexanamina;(2S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-tert-butyl-L-serine dicyclohexylammonium salt
Punto de fusión 161°C to 164°C
Fórmula lineal (CH3)3COCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·C12H23N
Beilstein 5207271
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido