Learn More
N-Boc-O-tert-butilo-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468718 5 g 5 g
15458718 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62147.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-38-8 | C12H23NO5 | 261.318 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13734-38-8
Fórmula molecular C12H23NO5
Peso molecular (g/mol) 261.318
Número MDL MFCD00079666
Clave InChI BPYLRGKEIUPMRJ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-ser tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-serine, boc-d-ser tbu-oh, l-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, 2s-3-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-ser but-oh, boc-l-ser tbu, boc-hser bzl-oh, pubchem12157, boc-o-t-butyl-l-serine
PubChem CID 7017896
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-tert-butyl-L-serine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.31
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.