Learn More
N-Boc-O-tert-butilo-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458718 1 g 1 g
15468718 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62147.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-38-8 | C12H23NO5 | 261.318 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-38-8
Fórmula molecular C12H23NO5
Peso molecular (g/mol) 261.318
Número MDL MFCD00079666
Clave InChI BPYLRGKEIUPMRJ-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-ser tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-serine, boc-d-ser tbu-oh, l-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, 2s-3-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-ser but-oh, boc-l-ser tbu, boc-hser bzl-oh, pubchem12157, boc-o-t-butyl-l-serine
PubChem CID 7017896
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-tert-butyl-L-serine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.31
Porcentaje de pureza 98%