Learn More
N-Boc-O-metil-L-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419607 250 mg 250 miligramos
15409607 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52829.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51293-47-1 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51293-47-1
Fórmula molecular C9H17NO5
Peso molecular (g/mol) 219.237
Número MDL MFCD00153314
Clave InChI RFGMSGRWQUMJIR-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-o-methyl-l-serine, boc-ser me-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methoxypropanoic acid, boc-ser me-oh.dcha, n-boc-o-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methoxypropanoic acid, boc-ser me-oh dcha, boc-o-methyl-l-ser, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methoxypropanoic acid
PubChem CID 7016354
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-metoxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(COC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-methyl-L-serine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 97%