Learn More
N-Boc-O-etil-L-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499517 250 mg 250 miligramos
15489517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52781.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104839-00-1 | C10H19NO5 | 233.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104839-00-1
Fórmula molecular C10H19NO5
Peso molecular (g/mol) 233.264
Número MDL MFCD06797558
Clave InChI KNBDVSSESAKBJM-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-s-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethoxypropanoic acid, boco-etser, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-ethyl, n-tert-butoxycarbonyl-o-ethylserine, n-boc-2-amino-3-ethoxy-propionic acid, s-n-boc-2-amino-3-ethoxypropionic acid, s-2-tertbutoxycarbonylamino-3-ethoxypropionic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-o-ethylserine
PubChem CID 15058451
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-etoxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CCOCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-ethyl-L-serine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26
Porcentaje de pureza 97%