Learn More
N-Boc-O-bencil-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445447 25 g 25 g
11425447 1 g 1 g
11435447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23455.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2130-96-3
Fórmula molecular C21H25NO5
Peso molecular (g/mol) 371.43
Número MDL MFCD00065597
Clave InChI ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
Sinónimo boc-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrosine, s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrisine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, 2s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, o-benzyl-n-tert-butoxy carbonyl-l-tyrosine, tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl
PubChem CID 98763
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(4-fenilmetoxifenil)propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.43
Porcentaje de pureza 98%