Learn More
N-Boc-O-bencil-L-treonina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470257 1 g 1 g
11480257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21677.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15260-10-3 | C16H23NO5 | 309.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15260-10-3
Fórmula molecular C16H23NO5
Peso molecular (g/mol) 309.36
Número MDL MFCD00066062
Clave InChI CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Sinónimo boc-thr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine, n-boc-o-benzyl-l-threonine, boc-thr bzl, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-threonine, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2s,3r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylmethoxybutanoic acid
PubChem CID 1549483
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilmetoxibutanoico
SMILES C[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-benzyl-L-threonine
Punto de fusión 115°C to 116°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.36
Porcentaje de pureza 99%