Learn More
N-Boc-o-bencil-L-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439188 5 g 5 g
15449188 25 g 25 g
15459188 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62705.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23680-31-1 | C15H21NO5 | 295.335 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23680-31-1
Fórmula molecular C15H21NO5
Peso molecular (g/mol) 295.335
Número MDL MFCD00066063
Clave InChI DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-ser bzl-oh, n-boc-o-benzyl-l-serine, boc-o-benzyl-l-serine, boc-ser bzl, s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-serine, n-t-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butyloxycarbonylserine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-serine
PubChem CID 90234
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilmetoxipropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(COCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-benzyl-L-serine
Punto de fusión 58°C to 60°C
Beilstein 3064461
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido