Learn More
N-Boc-O-bencil-D-tirosina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450119 25 g 25 g
15430119 1 g 1 g
15440119 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63427.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63769-58-4 | C21H25NO5 | 371.43 g/mol
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-O-bencil-D-tirosina se utiliza como intermediario para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador en (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63769-58-4
Fórmula molecular C21H25NO5
Peso molecular (g/mol) 371.43
Número MDL MFCD00038249
Clave InChI ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
Sinónimo boc-d-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-d-tyrosine, n-boc-o-benzyl-d-tyrosine, boc-o-benzyl-d-tyr, r-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, ambotzbaa1381, boc-dtyr bn-oh, pubchem14949, boc-d-tyr bzl oh
PubChem CID 6992575
Nombre IUPAC (2S)-3-[4-(benzyloxy)phenyl]-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.43
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido