Learn More
N-Boc-O-bencil-D-serina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425297 5 g 5 g
11415297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22666.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47173-80-8
Fórmula molecular C15H20NO5
Peso molecular (g/mol) 294.33
Número MDL MFCD00038248
Clave InChI DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-M
Sinónimo n-boc-o-benzyl-d-serine, boc-d-ser bzl-oh, boc-o-benzyl-d-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2r-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-benzyl-oxy-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem12444, pubchem14944, boc-d-ser obn-oh
PubChem CID 2733693
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-O-benzyl-D-serine
Punto de fusión 60°C to 63°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2-Metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-ácido fenilmetoxipropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.31
Porcentaje de pureza 99%