Learn More
N-BOC-O-benzil-D-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10586613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10586613 25 g Frasco de vidrio 25 g
10343342 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586613 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 47173-80-8 | C15H20NO5 | 294.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47173-80-8
Fórmula molecular C15H20NO5
Peso molecular (g/mol) 294.33
Número MDL MFCD00038248
Clave InChI DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-M
Sinónimo n-boc-o-benzyl-d-serine, boc-d-ser bzl-oh, boc-o-benzyl-d-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2r-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-benzyl-oxy-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem12444, pubchem14944, boc-d-ser obn-oh
PubChem CID 2733693
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-O-Benzyl-D-serine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58°C to 61°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica −19.00 (20.00°C c=2 80% alcohol)
Rotación específica -19
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2-Metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-ácido fenilmetoxipropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo