Learn More
N-Boc-nortropinona, TRC
Código de producto. 30329583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30329583 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30329583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6587501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-nortropinone
CAS 185099-67-6
Fórmula molecular C12 H19 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, Boc-nortropinone, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, N-Boc-nortropin-3-one, N-tert-Butoxycarbonylnortropinone, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylate, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-Oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, Boc-nortropinone, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, N-Boc-nortropin-3-one, N-tert-Butoxycarbonylnortropinone, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-carboxylate, tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
Nombre IUPAC (1S,5R)-3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 225.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1365