Learn More
N-α-BOC-N-omega-tosil-L-arginina, 97 %, contiene <15 % acetato de etilo, ACROS Organics™
Código de producto. 11975501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11975501 5 g 5 g
11995501 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440830050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 13836-37-8 , 141-78-6
Fórmula molecular C18H28N4O6S
Peso molecular (g/mol) 428.51
Clave InChI WBIIPXYJAMICNU-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo boc-arg tos-oh, boc-arg tos, n alpha-boc-n omega-tosyl-l-arginine, n 2-tert-butoxycarbonyl-n g-tosyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5-imino 4-methylphenyl sulfonyl amino methyl, boc-arg tos oh, boc-arg ts, ambotzbaa1068, boc arg tos-oh
PubChem CID 83767
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-[[amino-[(4-metilfenil)sulfonilamino]metilideno]amino]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-α-BOC-N-ω-Tosyl-L-arginine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99°C to 100°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Rotación específica -3.2
según el método de USP 15.0% max. (EtOAc)
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo