Learn More
N-Boc-N,N-didestil sunitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-N,N-didesethyl Sunitinib |
| CAS | 1227960-76-0 |
| Fórmula molecular | C23H27FN4O4 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | N-(N’-Boc-2-aminoethyl)-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27FN4O4/c1-12-18(11-16-15-10-14(24)6-7-17(15)28-20(16)29)27-13(2)19(12)21(30)25-8-9-26-22(31)32-23(3,4)5/h6-7,10-11,27H,8-9H2,1-5H3,(H,25,30)(H,26,31)(H,28,29)/b16-11- |
| SMILES | Cc1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c(C)c1C(=O)NCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[2-[[5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carbonil]amino]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 442.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.2016 |