Learn More
N-Boc-N-metilpiperazina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-N-methylpiperazine-d8 |
| CAS | 1189436-83-6 |
| Fórmula molecular | C10H12D8N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-1-(piperazine-d8)-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-Methyl-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-d8, 4-Methyl-(piperazine-d8)-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-5-11(4)6-8-12/h5-8H2,1-4H3/i5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-metilpiperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.2027 |