Learn More
N-Boc-N-metilpiperazina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-N-methylpiperazine-d3 |
| CAS | 1459230-58-0 |
| Fórmula molecular | C10H17D3N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester-d3, 1-Methyl-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, 4-Methylpiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-5-11(4)6-8-12/h5-8H2,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(trideuteriometil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1713 |