Learn More
N-Boc-N-metiletilendiamina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442938 1 mL 1 ml
15432938 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56456.XF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121492-06-6
Fórmula molecular C8H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.244
Número MDL MFCD01317789
Clave InChI QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-n-methylethylenediamine, n-2-aminoethyl-n-methyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-2-aminoethyl-n-methylamine, tert-butyl n-2-aminoethyl-n-methylcarbamate, n-boc-n-methyl-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl methyl carbamate, 2-n-boc-n-methylamino ethylamine, n-2-aminoethyl-n-methylcarbamicacidtert-butylester, n-boc-n-methyl ethylenediamine
PubChem CID 2756424
Nombre IUPAC tert-butilo N-(2-aminoetil)-N-metilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methylethylenediamine
Índice de refracción 1.447
Número UN UN2735
Beilstein 3588326
Densidad 0.975
Cantidad 1 mL
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza ≥97%