Learn More
N-Boc-N-metiletanolamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Boc-N-methylethanolamine is an substituent in the synthesis of anticancer agent, an orally bioavailable small molecule inhibitor of signal transducer and activator of transcription.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-Boc-N-metiletanolamina es un sustituyente en la síntesis de un agente anticanceroso, un inhibidor de moléculas pequeñas biodisponible por vía oral del transductor de señal y activador de la transcripción.
Solubilidad
Soluble en dioclorometano. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-N-methylethanolamine |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Beilstein | 3537964 |
| Información de solubilidad | Soluble in diochloromethane. Slightly soluble in water. |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.23 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Líquido |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.