Learn More
N-Boc-N-metiletanolamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482799 1 g 1 g
15492799 5 g 5 g
15402809 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66660.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57561-39-4 | C8H17NO3 | 175.228 g/mol
N-Boc-N-methylethanolamine is an substituent in the synthesis of anticancer agent, an orally bioavailable small molecule inhibitor of signal transducer and activator of transcription.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-N-metiletanolamina es un sustituyente en la síntesis de un agente anticanceroso, un inhibidor de moléculas pequeñas biodisponible por vía oral del transductor de señal y activador de la transcripción.
Solubilidad
Soluble en dioclorometano. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57561-39-4
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.228
Número MDL MFCD03425857
Clave InChI RFDSJHHLGFFVHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-n-methyl-aminoethanol, tert-butyl 2-hydroxyethyl methyl carbamate, boc,me-glycinol, tert-butyl n-2-hydroxyethyl-n-methylcarbamate, 2-n-methyl-n-boc-amino ethanol, 2-n-boc-n-methylamino ethanol, n-boc-n-methylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-hydroxyethyl-n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 545700
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)-N-metilcarbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methylethanolamine
Color De incoloro a amarillo
Beilstein 3537964
Información de solubilidad Soluble in diochloromethane. Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido