Learn More
N-Boc-N-metil-L-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-N-methyl-L-valine |
| CAS | 45170-31-8 |
| Fórmula molecular | C11 H21 N O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-valine, (2S)-2-[[(tert-Butoxy)carbonyl](methyl)amino]-3-methylbutanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylvaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-metil-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.289 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.147 |