Learn More
N-Boc-N-metil-L-valina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499248 1 g 1 g
15409258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62771.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45170-31-8 | C11H21NO4 | 231.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45170-31-8
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00038760
Clave InChI XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-n-me-val-oh, boc-n-methyl-l-valine, n-boc-n-methyl-l-valine, boc-meval-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1272, n-boc-n-methylvaline, pubchem12254
PubChem CID 7010608
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methyl-L-valine
Beilstein 2646180
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido