Learn More
N-Boc-N-metil-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439948 1 g 1 g
15459948 250 mg 250 miligramos
15449948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63314.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101772-29-6 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-Boc-N-metil-L-serina se utiliza como precursor en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101772-29-6
Fórmula molecular C9H17NO5
Peso molecular (g/mol) 219.237
Número MDL MFCD00037249
Clave InChI NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-n-me-ser-oh, boc-n-methyl-l-serine, boc-n-a-methyl-l-serine, boc-n-, a-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-boc-n-methyl-l-serine, l-serine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, boc-meser-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, boc-l-meser-oh
PubChem CID 7009594
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-hidroxi-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methyl-L-serine
Punto de fusión 83°C to 87°C
Beilstein 8685334
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido