Learn More
N-BOC-N-metil-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-BOC-N-Methyl-L-phenylalanine |
| CAS | 37553-65-4 |
| Fórmula molecular | C15H21NO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylphenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-L-phenylalanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-phenylalanine, N-Methyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CN([C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[metil-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonil]amino]-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 279.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1471 |