Learn More
N-Boc-N-metil-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498768 1 g 1 g
15408778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62221.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37553-65-4 | C15H21NO4 | 279.336 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37553-65-4
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.336
Número MDL MFCD00038754
Clave InChI AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-n-me-phe-oh, boc-n-methyl-l-phenylalanine, boc-mephe-oh, boc-l-mephe-oh, phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, bocmepheoh, ambotzbaa1113, boc me phe oh, pubchem12252
PubChem CID 7010602
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[metil-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonil]amino]-3-fenilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methyl-L-phenylalanine
Beilstein 2386503
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.33
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido