Learn More
N-Boc-N-metil-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454067 5 g 5 g
15444067 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31317.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16948-16-6 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16948-16-6
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD00037242
Clave InChI VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
PubChem CID 7009590
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]propanoico
SMILES C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methyl-L-alanine
Punto de fusión 88°C to 92°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Rotación óptica −31° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%