Learn More
N-Boc-N-metil-D-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30340408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30340408 5 g 5 g
30333198 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30340408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6030455G
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methyl-D-phenylalanine
CAS 85466-66-6
Fórmula molecular C15H21NO4
Cantidad 5 g
Sinónimo N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-phenylalanine, (R)-2-[N-Methyl-N-[(tert-butoxy)carbonyl]amino]-3-phenylpropanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m1/s1
SMILES CN([C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 279.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1471
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.