Learn More
N-Boc-N-metil-D-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-N-methyl-D-phenylalanine |
| CAS | 85466-66-6 |
| Fórmula molecular | C15H21NO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-phenylalanine, (R)-2-[N-Methyl-N-[(tert-butoxy)carbonyl]amino]-3-phenylpropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m1/s1 |
| SMILES | CN([C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 279.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1471 |