Learn More
N-Boc-N-metil-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499138 1 g 1 g
15419148 250 mg 250 miligramos
15409148 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62638.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85466-66-6 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85466-66-6
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.34
Número MDL MFCD00151890
Clave InChI AJGJINVEYVTDNH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-n-me-d-phe-oh, boc-d-mephe-oh, n-boc-n-methyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-phenylalanine, n-methyl-boc-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-n-tert-butoxycarbonyl-n-methylamino-3-phenylpropionic acid, boc-d-me-phe-oh, ambotzbaa1044, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 7015127
SMILES CN(C(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methyl-D-phenylalanine
Color Blanco
Nombre IUPAC ácido 2-{[(tert-butoxi)carbonil](metil)amino}-3-fenilpropanoico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo