Learn More
N-Boc-N-metil-1,3-diaminopropano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462839 1 g 1 g
15472839 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66932.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 150349-36-3 | Molecular Formula: C9H20N2O2 | Molecular Weight: 188.271 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150349-36-3
Fórmula molecular C9H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.271
Número MDL MFCD01631189
Clave InChI PNQYAMWGTGWJDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-aminopropyl-n-methylcarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-aminopropyl-n-methylcarbamate, tert-butyl 3-aminopropyl methyl carbamate, 3-n-boc-n-methylamino propylamine, n-boc-n-methyl-1,3-diaminopropane, n-3-amino-propyl-n-methylcarbamic acid t-butyl ester, acid tert-butyl ester, 3-n-tert-butoxycarbonyl-n-methylamino propylamine, tert-butyl n-3-aminopropyl-n-methyl carbamate
PubChem CID 2756543
Nombre IUPAC N-(3-aminopropilo)-N-metilcarbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Color Yellow
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido