Learn More
N-α-BOC-N(im)-tosilo-L-histidina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11915771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11915771 5 g 5 g
11925771 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440860050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 35899-43-5
Fórmula molecular C18H23N3O6S
Peso molecular (g/mol) 409.46
Número MDL MFCD00065967
Clave InChI DCLJSEPKYJSEHW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-his tos-oh, boc-l-his tos-oh, boc-his tos, boc-l-histidine tosyl, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tosyl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-4-methylbenzenesulfonyl imidazol-4-yl propanoic acid, boc-his-tos, ambotzbaa1153, pubchem7363, boc-his-tos-oh
PubChem CID 6455010
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-[1-(4-metilfenil)sulfonillimidazol-4-il]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-α-BOC-N(im)-tosyl-L-histidine
Punto de fusión 117.0°C to 118.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Rotación específica + 17.30
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.46
Porcentaje de pureza 98%