Learn More
N-Boc-N-etilglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484787 1 g 1 g
15494787 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32112.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149794-10-5 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149794-10-5
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD00672508
Clave InChI SPBIXXXFDSLALC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-n-ethylglycine, n-boc-n-ethyl-glycine, boc-n-ethyl glycine, n-tert-butoxycarbonyl-n-ethylglycine, tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-boc-n-ethylglycine, ethyl n-boc-glycine, pubchem23123, 2-tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-ethylglycine
PubChem CID 12991451
Nombre IUPAC ácido 2-[etilo-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]acético
SMILES CCN(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-ethylglycine
Punto de fusión 87°C to 88°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%