Learn More
N-Boc-N-etiletilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-N-ethylethylenediamine |
| CAS | 105628-63-5 |
| Fórmula molecular | C9 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | tert-Butyl N-(2-Aminoethyl)ethylcarbamate, 2-Aminoethyl)(ethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, (2-Aminoethyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-5-11(7-6-10)8(12)13-9(2,3)4/h5-7,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(2-aminoetil)-N-etilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1525 |