Learn More
N-Boc-N'-(4-cianobencil)-2-L-azetidinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-N'-(4-cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide |
| CAS | 908259-42-7 |
| Fórmula molecular | C17 H21 N3 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-[[[(4-Cyanophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1-azetidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2S)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)-N’-(4-cyanobenzyl)-2-azetidinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3O3/c1-17(2,3)23-16(22)20-9-8-14(20)15(21)19-11-13-6-4-12(10-18)5-7-13/h4-7,14H,8-9,11H2,1-3H3,(H,19,21)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(=O)NCc2ccc(cc2)C#N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(4-cianofenil)metilcarbamoil]azetidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 315.367 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.158 |